4-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8209-25G
PC8209-5G
PC8209-100G
APOSPC8209-25GEA
709
DKK
APOSPC8209-25G
APOSPC8209-5G
APOSPC8209-100G
4-Fluor-2-methoxybenzoesyre
4-Fluor-2-methoxybenzoesyre
Formel:
C₈H₇FO₃ Molekylvægt: 170.14 g/mol Smeltepunkt: 134…136 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00673010 CAS-nummer: 395-82-4 |