2-Fluor-5-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8208-1G PC8208-250MG PC8208-5G
APOSPC8208-1GEA 218 DKK
APOSPC8208-1G APOSPC8208-250MG APOSPC8208-5G
2-Fluor-5-methoxybenzoesyre
2-Fluor-5-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Smeltepunkt: 146…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272566
CAS-nummer: 367-83-9