2-Fluor-4-methoxybenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8207-25G PC8207-5G PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA 731 DKK
APOSPC8207-25G APOSPC8207-5G APOSPC8207-100G
2-Fluor-4-methoxybenzoesyre
2-Fluor-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Smeltepunkt: 193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00509373
CAS-nummer: 394-42-3