4-Fluor-o-anisaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8206-1G PC8206-25G PC8206-5G
APOSPC8206-1GEA 164 DKK
APOSPC8206-1G APOSPC8206-25G APOSPC8206-5G
4-Fluor-o-anisaldehyd 98%
4-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 57…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143318
CAS-nummer: 450-83-9