5-Fluor-o-anisidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-methoxyaniline, 5-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-4-fluoroanisole
PC8205-5G PC8205-1G PC8205-25G
APOSPC8205-5GEA 175 DKK
APOSPC8205-5G APOSPC8205-1G APOSPC8205-25G
5-Fluor-o-anisidin 98%
5-Fluor-o-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Molekylvægt: 141.15 g/mol
Kogepunkt: 90 °C/0.76mmHg
Smeltepunkt: 3 °C
Massefylde: 1.1981 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 108.9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077537
CAS-nummer: 1978-39-8
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III