3-Fluor-p-anisidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 251 DKK
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluor-p-anisidin
3-Fluor-p-anisidin
Formel: C₇H₈FNO
Kogepunkt: 135 °C/18mmHg
Smeltepunkt: 80…84 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075040
CAS-nummer: 366-99-4