N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4',5'-Difluoro-2'-nitroacetanilide
PC8186-1G PC8186-5G
APOSPC8186-1GEA 382 DKK
APOSPC8186-1G APOSPC8186-5G
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
N-(4,5-Difluoro-2-nitrophenyl)acetamide
Formel: C₈H₆F₂N₂O₃
Molekylvægt: 216.15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143199
CAS-nummer: 1662-21-1