1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 164 DKK
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₈F₂O₂
Molekylvægt: 174.15 g/mol
Smeltepunkt: 41…43 °C
Massefylde: 1.226 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070789
CAS-nummer: 203059-80-7