2,6-Dichlor-4-Fluoranilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 1560 DKK
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dichlor-4-Fluoranilin 97%
2,6-Dichlor-4-Fluoranilin
Formel: C₆H₄Cl₂FN
Molekylvægt: 180.01 g/mol
Smeltepunkt: 54…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142845
CAS-nummer: 344-19-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III