2,6-Dibrom-4-Fluoranisol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8172-25G PC8172-5G
APOSPC8172-25GEA 2270 DKK
APOSPC8172-25G APOSPC8172-5G
2,6-Dibrom-4-Fluoranisol
2,6-Dibrom-4-Fluoranisol
Formel: C₇H₅Br₂FO
Molekylvægt: 283.92 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042231
CAS-nummer: 443-41-4