1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8169-25G PC8169-5G
APOSPC8169-25GEA 491 DKK
APOSPC8169-25G APOSPC8169-5G
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene 97%
1-Chloro-2,3,4-trifluorobenzene
Formel: C₆H₂ClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042222
CAS-nummer: 36556-42-0