1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1-propanone, 3'-Chloro-4'-fluoropropiophenone
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 1250 DKK
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Formel: C₉H₈ClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143013
CAS-nummer: 194943-82-3