3-Chlor-5-fluorphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC8165-1G
PC8165-5G
PC8165-25G
APOSPC8165-1GEA
164
DKK
APOSPC8165-1G
APOSPC8165-5G
APOSPC8165-25G
3-Chlor-5-fluorphenol 98%
3-Chlor-5-fluorphenol
Formel:
C₆H₄ClFO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042212 CAS-nummer: 202982-70-5 UN nummer: 3265 ADR: 8,III |