1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 426 DKK
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Formel: C₆H₃ClFI
Kogepunkt: 214 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00672963
CAS-nummer: 116272-42-5