4-Chlor-3-fluorkanelsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 1020 DKK
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
4-Chlor-3-fluorkanelsyre
4-Chlor-3-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molekylvægt: 200.6 g/mol
Smeltepunkt: 241…245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00143294
CAS-nummer: 202982-66-9