1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzol, 4-Bromo-2,5-difluoronitrobenzene
PC8153-1G PC8153-5G
APOSPC8153-1GEA 164 DKK
APOSPC8153-1G APOSPC8153-5G
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzen
1-Brom-2,5-difluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Molekylvægt: 237.99 g/mol
Smeltepunkt: 55…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042184
CAS-nummer: 167415-27-2