2-Chlor-4-fluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 306 DKK
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
2-Chlor-4-fluorkanelsyre 98%
2-Chlor-4-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₆ClFO₂
Molekylvægt: 200.6 g/mol
Smeltepunkt: 247…249 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236027
CAS-nummer: 133220-86-7