N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8143-1G PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA 881 DKK
APOSPC8143-1G APOSPC8143-5G
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021000
CAS-nummer: 657-63-6