4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8140-1G PC8140-500MG PC8140-5G
APOSPC8140-1GEA 4000 DKK
APOSPC8140-1G APOSPC8140-500MG APOSPC8140-5G
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₁₄H₁₂Cl₂F₃N₅O
Smeltepunkt: 94…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793846
CAS-nummer: 338399-95-4