2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 1610 DKK
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
2'-Fluor-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 121…123 °C
Flammepunkt: 98 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142713
CAS-nummer: 98619-07-9