2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 5900 DKK
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 152…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664603
CAS-nummer: 339014-65-2