4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8136-1G PC8136-500MG
APOSPC8136-1GEA 4000 DKK
APOSPC8136-1G APOSPC8136-500MG
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₁₃H₁₁Cl₂F₃N₄O₂
Molekylvægt: 383.16 g/mol
Smeltepunkt: 149…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793844
CAS-nummer: 338399-91-0