3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8108-1G PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA 2140 DKK
APOSPC8108-1G APOSPC8108-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₀H₉BrF₃NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09801015
CAS-nummer: 951884-61-0