Methyl4-Fluor-2-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G PC8106-25G PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA 262 DKK
APOSPC8106-1G APOSPC8106-25G APOSPC8106-5G
Methyl4-Fluor-2-nitrobenzoat
Methyl4-Fluor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Molekylvægt: 199.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800921
CAS-nummer: 151504-81-3