Methyl4-Fluor-2-nitrobenzoat
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8106-1G
PC8106-25G
PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA
262
DKK
APOSPC8106-1G
APOSPC8106-25G
APOSPC8106-5G
Methyl4-Fluor-2-nitrobenzoat
Methyl4-Fluor-2-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09800921 CAS-nummer: 151504-81-3 |