2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8097-1G PC8097-250MG
APOSPC8097-1GEA 1310 DKK
APOSPC8097-1G APOSPC8097-250MG
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Formel: C₈H₉BClFO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09800880
CAS-nummer: 957120-93-3