2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
PC8096-10G PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA 2510 DKK
APOSPC8096-10G APOSPC8096-1G
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon 95%
2'-Chlor-4',5'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
Molekylvægt: 190.58 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671761
CAS-nummer: 121872-94-4