3-Brom-2-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 197 DKK
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Brom-2-Fluoranilin 98%
3-Brom-2-Fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09864700
CAS-nummer: 58534-95-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III