6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8083-100MG PC8083-25MG
APOSPC8083-100MGEA 2730 DKK
APOSPC8083-100MG APOSPC8083-25MG
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800927
CAS-nummer: 951884-93-8