2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC8077-1G PC8077-250MG
APOSPC8077-1GEA 2170 DKK
APOSPC8077-1G APOSPC8077-250MG
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BF₃O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800888
CAS-nummer: 957121-11-8