2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8076-25G PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-25GEA 709 DKK
APOSPC8076-25G APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorbenzothiazol 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formel: C₇H₅FN₂S
Smeltepunkt: 183…185 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013336
CAS-nummer: 348-40-3
EINECS: 609-034-6