2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 218 DKK
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin 98%
2-Brom-3-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Molekylvægt: 240.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01656033
CAS-nummer: 58458-10-9