5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8070-1G
PC8070-25G
PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA
273
DKK
APOSPC8070-1G
APOSPC8070-25G
APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₆F₃NO Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09864699 CAS-nummer: 216766-13-1 |