5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 273 DKK
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₆F₃NO
Molekylvægt: 177.13 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864699
CAS-nummer: 216766-13-1