5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 240 DKK
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 123…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234904
CAS-nummer: 885271-64-7