7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 785 DKK
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 92…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836171
CAS-nummer: 885694-00-8