4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8056-1G PC8056-250MG PC8056-5G
APOSPC8056-1GEA 1130 DKK
APOSPC8056-1G APOSPC8056-250MG APOSPC8056-5G
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₅F₃N₂
Smeltepunkt: 107…109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09263211
CAS-nummer: 1000339-98-9