N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC8048-1G
PC8048-5G
APOSPC8048-1GEA
164
DKK
APOSPC8048-1G
APOSPC8048-5G
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formel:
C₈H₉FN₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04116334 CAS-nummer: 69261-01-4 |