2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
PC8043-5G PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA 855 DKK
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₂F₇N
Molekylvægt: 233.09 g/mol
Kogepunkt: 185…187 °C
Massefylde: 1.687 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00091518
CAS-nummer: 651-83-2