4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 458 DKK
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formel: C₉H₇F₃OS
Smeltepunkt: 28…31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236332
CAS-nummer: 713-67-7