Zirconiumtetrafluorid 99,5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 680 DKK
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Zirconiumtetrafluorid 99,5%
Zirconiumtetrafluorid
Formel: F₄Zr
Kogepunkt: 910 °C
Smeltepunkt: 640 °C
Massefylde: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011307
CAS-nummer: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN nummer: 3260
ADR: 8,II