Zinkfluoramid, anhydrous 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 680 DKK
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Zinkfluoramid, anhydrous 99%
Zinkfluoramid
Formel: F₂Zn
Kogepunkt: 1500 °C
Smeltepunkt: 872 °C
Massefylde: 4,95 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011298
CAS-nummer: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9