Yttrium(III)fluorid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 2850 DKK
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Yttrium(III)fluorid 99.99%
Yttrium(III) fluoride
Formel: F₃Y
Molekylvægt: 145.9 g/mol
Kogepunkt: 2227
Smeltepunkt: 1387 °C
Massefylde: 4.01 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049714
CAS-nummer: 13709-49-4