2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 2790 DKK
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formel: C₇H₆F₃NS
Molekylvægt: 193.19 g/mol
Smeltepunkt: 30…34 °C
Flammepunkt: 90.55 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00236333
CAS-nummer: 347-55-7
EINECS: 206-473-1