4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 763 DKK
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formel: C₈H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 115…121 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051703
CAS-nummer: 339-59-3