3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC8004-1G PC8004-25G PC8004-5G
APOSPC8004-1GEA 546 DKK
APOSPC8004-1G APOSPC8004-25G APOSPC8004-5G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
3-Chlor-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molekylvægt: 196.56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115852
CAS-nummer: 570391-18-3
UN nummer: 3265
ADR: 8 III