2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7997-500MG PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA 4200 DKK
APOSPC7997-500MG APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₁F₃N₂OS
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09864683
CAS-nummer: 1000339-88-7