4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-thiotoluene
PC7992-1G PC7992-500MG PC7992-5G
APOSPC7992-1GEA 2080 DKK
APOSPC7992-1G APOSPC7992-500MG APOSPC7992-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Formel: C₇H₇FS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06201800
CAS-nummer: 845823-04-3