4-Amino-3-fluorothiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC7991-1G PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA 872 DKK
APOSPC7991-1G APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorothiophenol
4-Amino-3-fluorothiophenol
Formel: C₆H₆FNS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09835280
CAS-nummer: 15178-48-0