2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC7986-1G PC7986-500MG PC7986-5G
APOSPC7986-1GEA 1590 DKK
APOSPC7986-1G APOSPC7986-500MG APOSPC7986-5G
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄F₃IN₂O₂
Smeltepunkt: 168…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14560547
CAS-nummer: 400-69-1